Merck
SMB01381
Sigma-Aldrich
SAICAriboside
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Synonim(y):
N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N4O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white to beige
mp
130-135 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=C(C(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)N=CN1[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Opis ogólny
SAICAR (a ribotide) can lose its phosphate group leading to the appearance of a riboside known as succinylaminoimidazolecarboxamide riboside (SAICAriboside or SAICAr) in cerebrospinal fluid, in urine, and, to a lesser extent, in plasma. SAICAriboside is characteristic of ADSL, a heritable deficiency of the enzyme adenylosuccinate lyase (ASL or adenylosuccinase) responsible for metabolizing SAICAR (SZMP) to AICAR (ZMP) and adenylosuccinate (SAMP) to AMP. ASL deficiency causes increased SAICAR & SAMP, and their corresponding rephosphorylated products SAICAr & succinyladenosine (S-Ado).
Przechowywanie i stabilność
Heat sensitive
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roxane Marsac et al.
Genetics, 211(4), 1297-1313 (2019-02-01)
Purine homeostasis is ensured through a metabolic network widely conserved from prokaryotes to humans. Purines can either be synthesized de novo, reused, or produced by interconversion of extant metabolites using the so-called recycling pathway. Although thoroughly characterized in microorganisms, such