Kluczowe dokumenty
SMB01366
Hexahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-hydroksy-1,7-bis(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)heptan-3-on
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
87—88 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Klucz InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
- Kompatybilny z szeroką gamą technik chromatograficznych i spektrometrycznych
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)