Merck
SMB01321
Sigma-Aldrich
Maltopentaose
95% (HPLC)
Synonim(y):
Amylopentaoza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52O26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
828.72
Beilstein:
79498
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 g/L
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
Klucz InChI
FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
Opis ogólny
Maltopentaoza, znana również jako Amylopentaose, jest naturalnie występującym oligosacharydem i endogennym metabolitem składającym się z pięciu cząsteczek glukozy połączonych α-1,4. Jest to najkrótszy łańcuchowy pentasacharyd sklasyfikowany w ramach maltodekstryny i znajduje zastosowanie w badaniu glikacji i fosforylacji α-laktalbuminy. W szczególności, w stężeniu 1 mM, maltopentaoza zwiększa szybkość syntezy α-amylazy w B. stearothermophilus. Dodatkowo służy jako substrat dla α-amylazy trzustkowej świń (PPA), co czyni ją cenną do badania różnych inhibitorów PPA.
Zastosowanie
Częściowa hydroliza maltopentaozy została wykorzystana do przygotowania drabiny dekstranowej w badaniu, w którym oceniano kationowe znakowanie oligosacharydów.
Maltopentaoza jest wszechstronnym związkiem, który znajduje zastosowanie w metabolomice i badaniach biochemicznych.
Cechy i korzyści
  • Związek o wysokiej czystości odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Oligosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Enomoto et al.
Journal of dairy science, 92(7), 3057-3068 (2009-06-17)
Alpha-lactalbumin (alpha-LA) was glycated with maltopentaose (MP) through the Maillard reaction (MP-alpha-LA) and subsequently phosphorylated by dry heating in the presence of pyrophosphate to investigate its structure and physiological functions. Glycation occurred effectively, and the sugar content of alpha-LA increased
Roberto Quezada-Calvillo et al.
The Journal of nutrition, 138(4), 685-692 (2008-03-22)
The detailed mechanistic aspects for the final starch digestion process leading to effective alpha-glucogenesis by the 2 mucosal alpha-glucosidases, human sucrase-isomaltase complex (SI) and human maltase-glucoamylase (MGAM), are poorly understood. This is due to the structural complexity and vast variety