Kluczowe dokumenty
SMB00973
Albendazole-2-aminosulfone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
mp
220— 222 °C
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Klucz InChI
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)