Merck
SMB00969
Sigma-Aldrich
(E)-10-Hydroxy amitriptyline
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Amitryptylina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Klucz InChI
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Opis ogólny
(E)-10-hydroksyamitryptylina jest metabolitem amitryptyliny (nazwa handlowa Elavil), leku doustnego zatwierdzonego przez FDA do leczenia dużych zaburzeń depresyjnych i lękowych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), choroby afektywnej dwubiegunowej, a także migreny i bólu neuropatycznego (fibromialgia i neuralgia popółpaścowa). Amitryptylina działa głównie na transporter serotoniny (SERT) i umiarkowanie na transporter noradrenaliny (NET). Amitryptylina jest metabolizowana przez enzymy cytochromu P450 (demetylacja przez CYP2C19 i CYP3A4) w wątrobie do nortryptyliny, która działa również jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny, a tym samym nasila działanie przeciwdepresyjne amitryptyliny. Amitryptylina i nortryptylina podlegają metabolizmowi przez hydroksylację (przez CYP2D6) i n-oksydację.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Działania biochem./fizjol.
Metabolite of amitriptyline, tricyclic antidepressant; chromatographic standard.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)