Kluczowe dokumenty
SFRVN
SAFC
Sf-RVN Insect Cell Line
Synonim(y):
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN) Insect Cell Line
About This Item
opis
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN) Insect Cell Line
rozpuszczalność
DMSO: 10%
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Sf-RVN(R)cells are provided to customers in vials containing 1 mL at 10 x 106 cells/mL. Cells are banked in EX-CELL® CD Insect Cell Medium and 10% DMSO.
The Sf-RVN Insect Cell Line is a rhabdovirus-negative Sf9 cell line that can be grown in both adherent and suspension culture. Sf-RVN Insect Cell Line has been adapted for growth in chemically defined medium to be used for the production of recombinant proteins, adeno-associated viruses (AAV) and viral-like particles (VLP). The cell line was tested for adventitious agents and banked under GMP conditions. A technical user guide, with detailed protocols for optimal performances, is provided with the cell line.The EX-CELL® CD Insect Cell Medium, recommended for use, is optimized to get excellent growth and productivity of the Sf-RVN Insect Cell Line. Combined, these two products form the Sf-RVN Platform.
Cell Line Origin
Sf-RVN is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
Postać fizyczna
Sf-RVN cells are provided to customers in vials containing 1 mL at 10 x 106cells/mL. Cells are banked in EX-CELL® CD Insect Cell Medium and 10% DMSO
Inne uwagi
Sf-RVN is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aby sprostać wyzwaniom związanym ze skalowalnością produkcji AAV, opracowaliśmy zawiesinową linię komórkową HEK293, która może być stosowana w wielu serotypach. Uzyskaj dane w tym artykule.
Powiązane treści
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.
Oparte na transfekcji rozwiązanie do produkcji wektorów wirusowych przy użyciu linii komórek zawiesinowych, chemicznie zdefiniowanej pożywki i procesu o sprawdzonej wydajności na dużą skalę.