Merck
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR6165500KF)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)