Kluczowe dokumenty
S6S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 2.935 mPa.s (60 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
lepkość
2.935 mPa.s(60 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich wysokotemperaturowych wzorców lepkości Paragon można znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)