Kluczowe dokumenty
RMF02275L
Aspergillus brasiliensis (formerly Aspergillus niger) NCPF 2275 LENTICULE® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Certyfikowany materiał odniesienia, wzorce mikrobiologiczne, krążki Aspergillus NCPF 2275 LENTICULE®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
package of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Aspergillus brasiliensis
Aspergillus spp.
Opis ogólny
Technologia pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości. Mikroorganizmy te są produkowane w powtarzalnych warunkach przy użyciu uwierzytelnionych szczepów z NCPF. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Krążki
Lenticule® są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) i są produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkie nawodnienie w 10 minut
- Co najmniej 16-miesięczny okres przechowywania w standardowej zamrażarce -20 °C
- W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
- Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
- Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
- Solidny, wydajny i niezawodny
- Łatwy w użyciu
- Opłacalność
Inne uwagi
Inne kolekcje kultur komórkowych:
- DSM 1988
- 6398 16404
- CECT 2574
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RMF02275L-10EA | 4061836828936 |
RMF02275L-1VL | 4061834109235 |