Kluczowe dokumenty
RDD041
Sodium chloride
Redi-Dri™, ≥99%, DNase, RNase, and protease (none detected), free-flowing
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99%
jakość
free-flowing
pH
7
mp
801 °C (lit.)
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, and protease (none detected)
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Opakowanie7848 kontroluje wilgotność higroskopijnych substancji chemicznych, które często się zbrylają.
- Bezwodny proszek pozostaje sypki i łatwy w użyciu
- Bezpieczniejszy w obsłudze i ważeniu do rutynowego stosowania w laboratorium
- Eliminuje zbrylanie, utrzymując wilgotność, jakość i właściwości produktu
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt podobny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.