Kluczowe dokumenty
RDD036
BICINE
Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Redi-Dri™
Poziom jakości
Próba
≥99%
jakość
free-flowing
przydatny zakres pH
7.6-9.0
7.6-9.0
pKa (25°C)
8.3
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- for SDS-PAGE or Western blot assay, for column wash buffer, to pH solutions, to make digestion buffer for GFP & FRET Microscopy
- labeling buffer to prepare antibody solution for labeing for fluorecent assays
Cechy i korzyści
- Redi-Dri™ design controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Eliminates clumps, for safer routine use in lab
- Maintains product moisture, quality, and attributes
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt podobny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.