Kluczowe dokumenty
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
Renin Substrate 1,
Próba
>85.0% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~2281
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)