Key Documents
PHR8923
Doxepin Related Compound C
Synonim(y):
Nordoxepin hydrochloride, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, 11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1225533
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
doxepin
Postać
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Klucz InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)