Kluczowe dokumenty
PHR8840
Supelco
Zopiclone R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(R)-Zopiclone, (−)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.81
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
zopiclone
opakowanie
pkg of 20MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Clc1cnc(cc1)N2[C@@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
Klucz InChI
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)