Kluczowe dokumenty
PHR8822
Nordazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desmethyldiazepam
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1468400
opakowanie
100 mg of
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Klucz InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)