Key Documents
PHR8814
Tropicamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Phenylacetic acid, 2-Phenylacetic acid, Benylpenicillin benzathine EP Impurity B, Benzylpenicillin Potassium EP Impurity B, Benzylpenicillin procaine monohydrate EP Impurity E, Cyclopentolate hydrochloride EP Impurity B, Tropicamide EP Impurity D, α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1699049
gęstość pary
~4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 97 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
tw
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)