Kluczowe dokumenty
PHR8729
Lamotrigine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Lamotrygina Zanieczyszczenie A (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1356789
rodzina API
lamotrigine
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 20 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Klucz InChI
OVNGWOHWYFBGKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)