PHR8715
Ketamine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(2-chloro-N-metylobenzimidoilo)cyklopentanol, Chlorowodorek ketaminy Zanieczyszczenie A (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. K0551000
traceable to USP 1356020
rodzina API
ketamine
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
Klucz InChI
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)