Kluczowe dokumenty
PHR8659
Supelco
Teriparatide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Parathyroid Hormone Fragment 1-34 human, PTH 1-34, Parathormone (1-34)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C181H291N55O51S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4117.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP Y0001916
traceable to USP 1643962
rodzina API
teriparatide
opakowanie
pkg of 1MG
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)CO)CCC(=O)O)[C@H](C
InChI
1S/C181H291N55O51S2.C2H4O2/c1-21-96(18)146(236-160(267)114(48-53-141(250)251)212-174(281)132(84-239)232-177(284)143(93(12)13)233-147(254)103(185)82-237)178(285)216-111(45-50-134(187)241)155(262)219-119(65-90(6)7)163(270)213-116(55-62-289-20)158(265)224-124(71-100-79-196-86-203-100)167(274)226-126(73-135(188)242)169(276)217-117(63-88(2)3)148(255)201-81-138(245)205-105(39-27-30-56-182)149(256)223-123(70-99-78-195-85-202-99)166(273)221-121(67-92(10)11)164(271)225-128(75-137(190)244)171(278)231-131(83-238)173(280)214-115(54-61-288-19)157(264)210-112(46-51-139(246)247)153(260)208-109(43-34-60-199-181(193)194)159(266)234-144(94(14)15)175(282)215-113(47-52-140(248)249)156(263)222-122(69-98-77-200-104-38-26-25-37-102(98)104)165(272)220-120(66-91(8)9)161(268)209-108(42-33-59-198-180(191)192)151(258)206-106(40-28-31-57-183)150(257)207-107(41-29-32-58-184)152(259)218-118(64-89(4)5)162(269)211-110(44-49-133(186)240)154(261)228-129(76-142(252)253)172(279)235-145(95(16)17)176(283)229-125(72-101-80-197-87-204-101)168(275)227-127(74-136(189)243)170(277)230-130(179(286)287)68-97-35-23-22-24-36-97;1-2(3)4/h22-26,35-38,77-80,85-96,103,105-132,143-146,200,237-239H,21,27-34,39-76,81-84,182-185H2,1-20H3,(H2,186,240)(H2,187,241)(H2,188,242)(H2,189,243)(H2,190,244)(H,195,202)(H,196,203)(H,197,204)(H,201,255)(H,205,245)(H,206,258)(H,207,257)(H,208,260)(H,209,268)(H,210,264)(H,211,269)(H,212,281)(H,213,270)(H,214,280)(H,215,282)(H,216,285)(H,217,276)(H,218,259)(H,219,262)(H,220,272)(H,221,273)(H,222,263)(H,223,256)(H,224,265)(H,225,271)(H,226,274)(H,227,275)(H,228,261)(H,229,283)(H,230,277)(H,231,278)(H,232,284)(H,233,254)(H,234,266)(H,235,279)(H,236,267)(H,246,247)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,286,287)(H4,191,192,198)(H4,193,194,199);1H3,(H,3,4)/t96-,103-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,143-,144-,145-,146-;/m0./s1
Klucz InChI
BUUKFBVDKSFMHN-LKMAISLMSA-N
Amino Acid Sequence
Ser-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Asn-Ser-Met-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe
Opis ogólny
Teryparatyd, farmaceutyczny wzorzec wtórny, jest rekombinowanym fragmentem ludzkiego hormonu przytarczyc. Teriparatide jest silnym środkiem osteoanabolicznym. Składa się z pierwszych 34 aminokwasów regionu N-końcowego hormonu. Teryparatyd jest analogiem hormonu przytarczyc. Wiąże się z receptorem hormonu przytarczyc (PTH) typu 1 za pomocą jego N-końcowej części.
Zastosowanie
Farmaceutyczny wzorzec wtórny teryparatydu jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM), który zawiera kompleksowy certyfikat analizy (COA). Ten nowy produkt zawiera również wartość dodaną w postaci identyfikowalności z aktualną partią głównego wzorca referencyjnego USP i EP. Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Działania biochem./fizjol.
Teryparatyd wykazuje działanie podobne do endogennego parathormonu (PTH), regulując poziom wapnia i fosforanów poprzez zwiększenie stężenia wapnia w surowicy i zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy. Efekty te występują głównie poprzez dobrze ugruntowany wpływ PTH na nerki i kości. Teryparatyd działa jako skuteczny środek w leczeniu osteoporozy. Oprócz korzyści terapeutycznych, teryparatyd niesie ze sobą również teoretyczne ryzyko wystąpienia mięsaka kościopochodnego jako potencjalnego działania niepożądanego.
Inne uwagi
Ten wtórny biofarmaceutyczny certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Te drugorzędne standardy oferują wielopoziomową identyfikowalność z podstawowymi standardami USP, EP i BP, jeśli są one dostępne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)