Merck
PHR8641
Supelco
Testosterone acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.46
Beilstein:
2062555
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
testosterone
opakowanie
pkg of 100MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Klucz InChI
DJPZSBANTAQNFN-PXQJOHHUSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)