PHR8632
Quinapril Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Quinapril diketopiperazine, (αS,3S,11aS)-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic acid ethyl ester
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
NDDYKENLGBOEPD-HSQYWUDLSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)