PHR8613
Nicotine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine N-oxide oxalate salt, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate, Nicotine 1′-N-oxide oxalate salt, Oxynicotine oxalate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Klucz InChI
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)