Kluczowe dokumenty
PHR3689
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,5′-bibenzo[d]imidazol-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H30N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.62
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1643437
rodzina API
telmisartan
opakowanie
pkg of 40MG
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Klucz InChI
COYNILPBALLLCR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)