Merck
PHR3650
5′ -Cytidylic Acid
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Cytidine 5′-monophosphate, 5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.20
Beilstein:
46982
Numer MDL:
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1162126
opakowanie
pkg of 1G
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Inne uwagi
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)