PHR3386
Betaxolol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(1-(4-Ethylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP B1103100
traceable to USP 1069914
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)