Kluczowe dokumenty
PHR3204
Methyl Caprate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1424233
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)