Kluczowe dokumenty
PHR3021
Latanoprost Związek pokrewny E
pharmaceutical secondary standard, reference material
Synonim(y):
latanoprost ep zanieczyszczenie h
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical secondary standard
reference material
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1357533
rodzina API
latanoprost
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Klucz InChI
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)