Kluczowe dokumenty
PHR2972
Castor Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Castor oil
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1096826
rodzina API
castor oil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
313 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)