PHR2899
Cyromazine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine, Cyromazin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1161203
rodzina API
cyromazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
223-227 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)