Kluczowe dokumenty
PHR2874
Supelco
Isoflurane
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2ClF5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.49
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
rodzina API
isoflurane
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1.2 mL
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(Cl)OC(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Klucz InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Isoflurane is a tandem pore potassium channel activator.
Isoflurane is a tandem pore potassium channel activator. It is also a very widely used anesthetic for animal research and for in vitro studies on anesthesia mechanisms.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)