PHR2837
Amoxapine Related Compound D
Synonim(y):
2-Chlorodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1031445
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
amoxapine
Postać
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(16)9-3-1-2-4-11(9)17-12/h1-7H,(H,15,16)
Klucz InChI
CQTGCCLTIDNYHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)