Kluczowe dokumenty
PHR2835
Nilotinib Related compound C
Synonim(y):
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002108
traceable to USP 1463457
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
nilotinib
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
164-168 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)