PHR2826
Acetazolamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Acetazolamide Impurity D (Ph. Eur.), 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1005048
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
acetazolamide
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nn1)N
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
Klucz InChI
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)