Kluczowe dokumenty
PHR2790
Supelco
Chlorowodorek fingolimodu
Synonim(y):
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H33NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.93
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002055
traceable to USP 1270480
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
fingolimod
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
Klucz InChI
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
FTY720 is an immunomodulating drug and sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator. Phosphorylation of FTY270 by sphingosine kinase causes S1P1R internalization, which sequesters lymphocytes in lymph nodes, preventing them from taking part in an autoimmune response. Clinically, it has been approved for the treatment of multiple sclerosis (MS). It has also been shown to block and reverse paclitaxel-induced chemotherapy induced peripheral neuropathy (CIPN) through S1PR inhibition as well as inhibit the activity of histone deacetylases in the hippocampus of mouse brains, thereby modulating memory.
FTY720, an immunomodulating drug, acts as a sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6340 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2
Organy docelowe
Immune system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)