Merck
PHR2785
Supelco
Metamizole Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
metamizole
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
Klucz InChI
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)