PHR2546
Oxaliplatin Related Compound F
![New Product new](/static/new_product_badge.png)
Synonim(y):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN′)diiodoplatinum
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1481260
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
oxaliplatin
opakowanie
pkg of 50 mg
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pt+4].[I-].[I-].[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
Klucz InChI
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)