PHR2020
Candesartan Cilexetil Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy]ethyl 2-ethoxy-1-{[2′-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1087869
rodzina API
candesartan
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Candesartan cilexetil jest selektywnym antagonistą receptorów angiotensyny II, który odgrywa kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi i homeostazy sodu, i jest powszechnie stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, nefropatii cukrzycowej i zastoinowej niewydolności serca.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)