PHR1754
Bupropion Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1078766
rodzina API
bupropion
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3
Klucz InChI
PRVHLTNNKRCHGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)