Kluczowe dokumenty
PHR1716
Supelco
Capreomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Capreomycin sulfate salt
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 59
traceable to USP 1091006
rodzina API
capreomycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N1C(CCNC1=N)C2NC(=O)\C(=C\NC(=O)N)\NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CNC2=O)N)CO)CNC(=O)CC(N)CCCN
InChI
1S/C25H44N14O8.H2O4S/c26-4-1-2-11(27)6-17(41)32-8-14-20(43)35-15(9-34-25(30)47)21(44)39-18(13-3-5-31-24(29)38-13)23(46)33-7-12(28)19(42)37-16(10-40)22(45)36-14;1-5(2,3)4/h9,11-14,16,18,40H,1-8,10,26-28H2,(H,32,41)(H,33,46)(H,35,43)(H,36,45)(H,37,42)(H,39,44)(H3,29,31,38)(H3,30,34,47);(H2,1,2,3,4)/b15-9-;
Klucz InChI
AJQVUIHGEOLMDY-SOCRLDLMSA-N
Opis ogólny
Siarczan kapreomycyny jest solą disiarczanową antybiotyku polipeptydowego, kapreomycyny, który jest podawany pozajelitowo lub w postaci aerozoli. Jest ona powszechnie stosowana przeciwko gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB).
Farmaceutyczny wzorzec wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Siarczan kapreomycyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3042 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a liquid chromatographic method for the analysis of capreomycin sulfate and its related substances
Mallampati S, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(12), 2449-2455 (2009)
Inhaled large porous particles of capreomycin for treatment of tuberculosis in a guinea pig model
Garcia-Contreras L, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51(8), 2830-2836 (2007)
Isolation and identification of four major impurities in capreomycin sulfate
Liu G, et al.
Journal of Chromatography A, 1571(12), 155-164 (2018)