Kluczowe dokumenty
PHR1695
Supelco
Phenylephrine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorowodorek fenylefronu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1533024
rodzina API
phenylephrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].N(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
DEOGEZWYKPQJLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
It is an impurity of the widely used decongestant drug― phenylephrine, a selective α1-adrenergic receptor agonist.
Zastosowanie
Ten farmaceutyczny wzorzec wtórny może być również stosowany w następujący sposób:
  • Profilowanie zanieczyszczeń roztworów doustnych chlorowodorku difenhydraminy i fenylefryny przy użyciu ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC).
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2623 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Xiao et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(11), 3899-3910 (2017-04-09)
Lack of effective anti-cardiac hypertrophy drugs creates a major cause for the increasing prevalence of heart failure. In the present study, we determined the anti-hypertrophy and anti-fibrosis potential of a natural plant triterpenoid, Cucurbitacin B both in vitro and in
Qing-Qing Wu et al.
British journal of pharmacology, 175(9), 1548-1566 (2018-02-16)
Aucubin, the predominant component of Eucommia ulmoides Oliv., has been shown to have profound effects on oxidative stress. As oxidative stress has previously been demonstrated to contribute to acute and chronic myocardial injury, we tested the effects of aucubin on