Merck
PHR1349
Supelco
Beta Alanine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Beilstein:
906793
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1012495
rodzina API
beta-alanine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
202 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Klucz InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Beta Alanine is a non-protein amino acid, widely available in plants as one of the precursors for the essential vitamin, pantothenate. It exhibits behavior of an osmoprotectant in microbial assays. It is also the precursor for beta-alanine betaine in the plant family Plumbaginaceae.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Działania biochem./fizjol.
Endogenny β-aminokwas, który jest nieselektywnym agonistą receptorów glicynowych i ligandem dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G, TGR7 (MrgD). β-Alanina jest składnikiem kwasu pantotenowego.
β-Alanina, β-aminokwas, jest składnikiem kwasu pantotenowego i aminokwasem ograniczającym szybkość biosyntezy histydynylowych przeciwutleniających dipeptydów karnozyny i anseryny. Endogenny β-aminokwas, który jest nieselektywnym agonistą receptorów glicynowych i ligandem dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G, TGR7 (MrgD). Strumień β-alaniny odgrywa rolę cytoprotekcyjną, wspierając stabilność osmotyczną organizmów morskich, przedimplantacyjnych zarodków myszy i komórek ssaków narażonych na stres hipoksyjny.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3952 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants (2006)
K E Tiedje et al.
Neurochemistry international, 57(3), 177-188 (2010-06-15)
This review discusses the role of beta-alanine as a neurotransmitter. Beta-alanine is structurally intermediate between alpha-amino acid (glycine, glutamate) and gamma-amino acid (GABA) neurotransmitters. In general, beta-alanine satisfies a number of the prerequisite classical criteria for being a neurotransmitter: beta-alanine
Partha Sardar et al.
The American journal of cardiology, 113(7), 1173-1177 (2014-02-12)
Dabigatran is a novel oral anticoagulant and may be useful during atrial fibrillation (AF) ablation for prevention of thromboembolic events. However, the benefits and adverse effects of periprocedural dabigatran therapy have not been thoroughly evaluated. A meta-analysis was performed to
Torben Bjerregaard Larsen et al.
The American journal of medicine, 127(7), 650-656 (2014-02-18)
The bleeding risk among patients with atrial fibrillation is higher early after initiating therapy with vitamin K antagonists (VKAs). Evidence is limited on how prior VKA experience affects bleeding risk when initiating novel oral anticoagulant therapy. We investigated this among
Partha Sardar et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(8), 888-897 (2014-07-30)
Recent reports suggest altered antithrombotic efficacy and higher risk of bleeding with new oral anticoagulants (NOACs) in patients with renal insufficiency. A meta-analysis was performed to evaluate the efficacy and safety with recommended doses of NOAC compared with conventional treatment