Kluczowe dokumenty
PHR1303
3,4,4` Trichlorocarbanilide (Triclocarban)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
triclocarban
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
254-256 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Klucz InChI
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)