PHR1284
Chlorpropamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C1905000
traceable to USP 1126009
rodzina API
chlorpropamide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)