Merck
PHL83412
Luteolin 7-diglucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-diglucuronide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.48
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-10(9)29)13-6-12(31)15-11(30)4-8(5-14(15)42-13)41-27-23(19(35)18(34)22(44-27)25(39)40)45-26-20(36)16(32)17(33)21(43-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-30,32-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-,27+/m0/s1
Klucz InChI
PBBVWJQPAZYQDB-DBFWEQBMSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)