Merck
PHL83280
Kaempferitrin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,7-Bis((6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 3,7-dirhamnoside, Lespedin, Lespenefril, Lespenephryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC(C=C1)=CC=C1C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(C4=C(O)C=C(O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4O2)=O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-17(30)20(33)22(35)26(37-9)39-13-7-14(29)16-15(8-13)40-24(11-3-5-12(28)6-4-11)25(19(16)32)41-27-23(36)21(34)18(31)10(2)38-27/h3-10,17-18,20-23,26-31,33-36H,1-2H3/t9-,10-,17-,18-,20+,21+,22+,23+,26-,27-/m0/s1
Klucz InChI
PUPKKEQDLNREIM-QNSQPKOQSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)