Merck
PHL82479
Atractylenolide I
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
Klucz InChI
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Phytochemical from Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Atractylenolide I is an anti-inflammatory that is reported to inhibit angiogenesis.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
339.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170.87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)