Merck
P1500000
Phthalylsulfathiazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N4-Phthalylsulfathiazole, 2-[[[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenylamino]carbonyl]benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.43
Beilstein:
359901
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phthalylsulfathiazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
InChI
1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
Klucz InChI
PBMSWVPMRUJMPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Phthalylsulfathiazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>734.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 390 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)