Merck
O5380
Supelco
Oxethazaine
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxyethyliminobis(N-[α,α-dimethylphenethyl]-N-methylacetamide), Oxetacaine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H41N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
Klucz InChI
FTLDJPRFCGDUFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oksetazolina jest środkiem miejscowo znieczulającym, podawanym jako środek zobojętniający kwas w leczeniu bólu związanego z chorobą wrzodową dwunastnicy, zapaleniem przełyku i żołądka.
Zastosowanie
Oksetazyna może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Takagi et al.
The American journal of physiology, 255(4 Pt 1), G522-G528 (1988-10-01)
Celiac and superior mesenteric arterial blood flows were measured simultaneously in conscious beagle dogs. The responses to food were completely different between the two arteries. Celiac flow increased quickly to 180-200% of the control 2 min after food but started
Y Masuda et al.
Japanese journal of pharmacology, 70(3), 243-252 (1996-03-01)
Alteration of hepatic microcirculation and its effects on hepatic metabolism were examined using oxethazaine (OXZ). The infusion of OXZ into isolated perfused livers rapidly increased the portal perfusion pressure (PP) and inhibited oxygen (O2) uptake, which was followed by a
Y Masuda et al.
Biochemical pharmacology, 53(12), 1779-1787 (1997-06-15)
We previously reported that, in isolated perfused rat livers in a constant flow system, oxethazaine (OXZ) rapidly increased portal pressure (PP) accompanied by inhibition of oxygen uptake and the subsequent metabolic effects. In this study, hemodynamic changes were studied by
Claire Barber et al.
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 15(4), 427-440 (2006-11-30)
GOAL OF THE WORK: Oral mucositis (OM) is a functionally destructive complication of aggressive head and neck cancer therapy, often resulting in intense pain, an inability to eat and drink and secondary malnutrition and dehydration. The barrier-forming properties of Gelclair
G J Anthone et al.
American journal of surgery, 163(1), 150-156 (1992-01-01)
A signal for meal-induced absorption originates from the small intestine and is transmitted to a luminally excluded segment of the proximal jejunum (Thiry-Vella [TV] fistula). Using intraluminal topical anesthesia with oxethazaine, this study assessed the role of intestinal neural pathways