Key Documents
O1378
Oxycodone hydrochloride
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
Cl.[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CCC2=O
InChI
1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10;/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3;1H/t13-,16+,17+,18-;/m1./s1
Klucz InChI
MUZQPDBAOYKNLO-RKXJKUSZSA-N
informacje o genach
human ... OPRM1(4988)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?