Kluczowe dokumenty
NIST885
Refined copper
NIST® SRM® 885
Synonim(y):
Copper
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 885_cert
SRM 885_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of copper matrix.
- Certified values are metrologically traceable to the SI derived unit of mass fraction expressed as percent (%).
- Information values for elements are reported as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Inne uwagi
Oxygen (O), Sulfur (S), Silver (Ag), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Iron (Fe), Nickel (Ni), Selenium (Se), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)